missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso-dimethylamine D6 100 μg/mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30311164
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30311164 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30311164 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREXA15604010AC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitrosodi-N-methylamine-d6
CAS 17829-05-9
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylformel C2 D6 N2 O
Kvantitet 1 mL
Synonym Di(methyl-d3)amine, N-nitroso- (8CI), Dimethylnitrosamine-d6, N-Nitrosodimethylamine-d6
InChI formel InChI=1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
LEDER N(N=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn N,N-bis(trideuteriomethyl)nitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 80.12
Formel vikt 80.0857 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.