Läs mer
N-Nitroso-ditertbutylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-ditertbutylamine |
| CAS | 63819-70-5 |
| Molekylformel | C8H18N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(1,1-Dimethylethyl)-2-methyl-N-nitroso-2-propanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O/c1-7(2,3)10(9-11)8(4,5)6/h1-6H3 |
| LEDER | CC(C)(C)N(N=O)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | N,N-ditert-butylnitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.24 |
| Formel vikt | 158.1419 |