Läs mer
N-Nitroso Duloxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-N-Nitrosoduloxetine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18N2O2S/c1-20(19-21)12-11-17(18-10-5-13-23-18)22-16-9-4-7-14-6-2-3-8-15(14)16/h2-10,13,17H,11-12H2,1H3 |
| Formel vikt | 326.109 |
| Procent renhet | >95% |