Läs mer
N-nitroso-etyl-isopropylamin D5 (etyl D5), Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (Ethyl D5) |
| CAS | 2975202-10-7 |
| Molekylformel | C5 2H5 H7 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Nitroso-ethyl-isopropylamine D5 (Ethyl D5), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3/i1D3,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(N=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetyl)-N-propan-2-ylnitroamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.1924 |
| Formel vikt | 121,1263 g/mol |