Läs mer
N-Nitroso Fluoxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosofluoxetine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17F3N2O2/c1-22(21-23)12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)24-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20/h2-10,16H,11-12H2,1H3 |
| Formel vikt | 338.1242 |
| Procent renhet | >95% |