missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitroso Guvacoline-d4 (major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso Guvacoline-d4 (major) |
| CAS | 1330277-21-8 |
| Molekylformel | C7H6D4N2O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,2,5,6-Tetrahydro-1-nitroso-3-pyridinecarboxylic Acid-d4 Methyl Ester, Nitrosoguvacoline-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O3/c1-12-7(10)6-3-2-4-9(5-6)8-11/h3H,2,4-5H2,1H3/i2D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])CN(N=O)C([2H])([2H])C(=C1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | methyl 3,3,6,6-tetradeuterio-1-nitroso-2H-pyridine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 174.19 |
| Formel vikt | 174.0942 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?