Läs mer
N-Nitroso Guvacoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosoguvacoline |
| CAS | 55557-02-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O3/c1-12-7(10)6-3-2-4-9(5-6)8-11/h3H,2,4-5H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)C1=CCCN(C1)N=O |
| IUPAC-namn | methyl 1-nitroso-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.17 |
| Formel vikt | 170.0691 |
| Visa mer |