Läs mer
N-nitroso hydroklortiazid, TRC
Produktkod. 30003740
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003740 250 mg
17953195 25 mg
17910915 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003740 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN542055250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 63779-86-2
Molekylformel C7 H7 Cl N4 O5 S2
Molekylvikt (g/mol) 326.737
Synonym 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3,4-dihydro-4-nitroso-, 1,1-dioxide, 4-Nitrosohydrochlorothiazide
IUPAC-namn 6-kloro-4-nitroso-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1λ^{6},2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid
LEDER NS(=O)(=O)c1cc2c(cc1Cl)N(CNS2(=O)=O)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Nitrosohydrochlorothiazide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H7ClN4O5S2/c8-4-1-5-7(2-6(4)18(9,14)15)19(16,17)10-3-12(5)11-13/h1-2,10H,3H2,(H2,9,14,15)
Formel vikt 325.955
Procent renhet >95%