Läs mer
N-Nitroso-L-azetidine-2-Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-L-azetidine-2-Carboxylic Acid |
| CAS | 30248-47-6 |
| Molekylformel | C4 H6 N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O3/c7-4(8)3-1-2-6(3)5-9/h3H,1-2H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1CCN1N=O |
| IUPAC-namn | (2S)-1-nitrosoazetidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 130.1 |
| Formel vikt | 130.0378 |