Läs mer
N-Nitroso-L-proline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-L-proline |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O3/c8-5(9)4-2-1-3-7(4)6-10/h4H,1-3H2,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 144.0535 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |