missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Nitroso Lisinopril, TRC
Spécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso Lisinopril |
| CAS | 519175-80-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 H30 N4 O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-Nitrosolisinopril, L-Proline, N2-[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]-N2-nitroso-L-lysyl- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30N4O6/c22-13-5-4-9-16(19(26)24-14-6-10-17(24)20(27)28)25(23-31)18(21(29)30)12-11-15-7-2-1-3-8-15/h1-3,7-8,16-18H,4-6,9-14,22H2,(H,27,28)(H,29,30)/t16-,17-,18-/m0/s1 |
| LEDER | NCCCC[C@H](N(N=O)[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-1-[(2S)-6-amino-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenylpropyl]-nitrosoamino]hexanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.486 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?