Läs mer
N-Nitroso Methyl Aniline Derivative, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | [5-Chloro-2-(methylnitrosoamino)phenyl]phenylmethanone |
| CAS | 51145-18-7 |
| Molekylformel | C14 H11 Cl N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [5-Chloro-2-(methylnitrosoamino)phenyl]phenylmethanone (ACI), Methanone, [5-chloro-2-(methylnitrosoamino)phenyl]phenyl- (9CI, ACI), N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-N-methylnitrous amide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11ClN2O2/c1-17(16-19)13-8-7-11(15)9-12(13)14(18)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3 |
| LEDER | O=NN(C1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C=2C=CC=CC2)C |
| IUPAC-namn | N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-N-methylnitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.7023 |
| Formel vikt | 274.0509 |