Läs mer
N-Nitroso N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine |
| CAS | 2989508-28-1 |
| Molekylformel | C10H11Cl2N3O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-Nitroso N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11Cl2N3O/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-4-6-15(13-16)7-5-14/h1-3H,4-7H2 |
| LEDER | ClC1=C(C=CC=C1N2CCN(N=O)CC2)Cl |
| IUPAC-namn | 1-(2,3-Dichlorophenyl)-4-nitrosopiperazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.12 |
| Formel vikt | 259.03 |