Läs mer
N-nitroso-N-desmethyl Levofloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-nitroso-N-desmethyl Levofloxacin |
| CAS | 1152314-62-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H17 F N4 O5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid, 9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-nitroso-1-piperazinyl)-7-oxo-, (3S)- (ACI), (3S)-9-Fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-10-(4-nitroso-1-piperazinyl)-7-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid (ACI), N-Desmethyl-N-nitrosolevofloxacine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17FN4O5/c1-9-8-27-16-13-10(15(23)11(17(24)25)7-22(9)13)6-12(18)14(16)20-2-4-21(19-26)5-3-20/h6-7,9H,2-5,8H2,1H3,(H,24,25)/t9-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1COc2c(N3CCN(CC3)N=O)c(F)cc4C(=O)C(=CN1c24)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-7-fluoro-2-methyl-6-(4-nitrosopiperazin-1-yl)-10-oxo-4-oxa-1-azatricyclo[7.3.1.05,13]trideca-5(13),6,8,11-tetraene-11-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.3391 |
| Visa mer |