Läs mer
N-nitroso-N-di-n-butylamin 0,1 mg/ml i metanol, Mikromol
Produktkod. 30458961
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30458961 1 ml
1 options
Produktkod. 30458961 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0487.15L11000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-nitroso-N-di-n-butylamin 0,1 mg/ml i metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-di-n-butylamine
CAS 924-16-3
Analyt- eller komponentnamn N-Nitroso-di-n-butylamine
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C8 H18 N2 O
Koncentration 0.1 mg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Butanamine, N-butyl-N-nitroso-, Dibutylamine, N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Butyl-N-nitroso-1-butanamine, Di-n-butylnitrosamine, Dibutylnitrosamine, N,N-Di-n-butylnitrosamine, N,N-Dibutylnitrosamine, N-Nitroso-N-di-n-butylamine, N-Nitrosodi-n-butylamine, N-Nitrosodibutylamine, NDBA, NSC 6830, Nitrosodibutylamine, N-Nitroso-di-n-butylamine
InChI formel InChI=1S/C8H18N2O/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h3-8H2,1-2H3
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CCCCN(CCCC)N=O
IUPAC-namn N,N-dibutyllystgasamid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 158.24
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 158,1419 g/mol