Läs mer
N-Nitroso-N-ethyl-4-aminobutyric Acid, Mikromol™
Beskrivning
N-Nitroso-N-ethyl-4-aminobutyric Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-N-ethyl-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 54897-63-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitroso-N-ethyl-4-aminobutyric Acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C6 H12 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Butanoic acid, 4-(ethylnitrosoamino)-, 4-(Ethylnitrosoamino)butanoic acid, N-Ethyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosamine, N-Ethyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosoamine, N-Nitroso-N-ethyl-4-aminobutyric Acid, NEBA |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O3/c1-2-8(7-11)5-3-4-6(9)10/h2-5H2,1H3,(H,9,10) |
| LEDER | CCN(CCCC(=O)O)N=O |
| IUPAC-namn | 4-[ethyl(nitroso)amino]butanoic acid |
| Visa mer |