Läs mer
N-nitroso-N-etyl-N-isopropylamin 1,0 mg/ml i metanol, Mikromol
Produktkod. 30459299
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30459299 1 ml
1 options
Produktkod. 30459299 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0487.17L21000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-nitroso-N-etyl-N-isopropylamin 1,0 mg/ml i metanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
CAS 16339-04-1
Analyt- eller komponentnamn N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
Frakt skick Ispåse (-20 °C)
Molekylformel C5 H12 N2 O
Koncentration 1 mg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Lösningstyp Enda lösning
LEDER CCN(N=O)C(C)C
IUPAC-namn N-etyl-N-propan-2-ylnitro amid
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 116.1616
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 116,095 g/mol