Läs mer
N-nitroso-N-etyl-N-isopropylamin, Mikromol™
Beskrivning
N-nitroso-N-etyl-N-isopropylamin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine |
| CAS | 16339-04-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C5 H12 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3 |
| LEDER | CCN(N=O)C(C)C |
| IUPAC-namn | N-etyl-N-propan-2-ylnitro amid |
| Visa mer |