missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso-N-ethyl Urea (Contains 40% water, 1.8 % AcOH), TRC

Produktkod. 30472511
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30472511 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30472511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52610010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-ethylurea
CAS 759-73-9
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C3 H7 N3 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Urea','N-ethyl-N-nitroso- (9CI','ACI), N-Ethyl-N-nitrosourea (ACI), Urea','1-ethyl-1-nitroso- (7CI','8CI), 1-Ethyl-1-nitrosourea, ENU, N-Nitroso-N-ethylurea, NSC 45403
InChI formel InChI=1S/C3H7N3O2/c1-2-6(5-8)3(4)7/h2H2,1H3,(H2,4,7)
LEDER CCN(N=O)C(=O)N
IUPAC-namn 1-ethyl-1-nitrosourea
Molekylvikt (g/mol) 117.11
Formel vikt 117.0538
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.