Läs mer
N-nitroso-N-etylanilin, TRC
Produktkod. 30041194
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041194 100 mg
30010634 50 mg
18072050 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN525875100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 612-64-6
Molekylformel C8 H10 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 150.18
Synonym Aniline, N-ethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitrosobenzenamine, N-Ethyl-N-nitrosoaniline, N-Ethyl-N-phenylnitrosamine, N-Nitroso-N-ethylaniline, N-Nitrosoethylphenylamine, NSC 405070, N-Nitroso-N-ethyl-N-phenylamine, NEPhA
IUPAC-namn N-etyl-N-fenylnitro-amid
LEDER CCN(N=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-ethylaniline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-2-10(9-11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
Formel vikt 150.0793
Procent renhet >95%