Läs mer
N-nitroso-N-etylbutylamin, TRC
Produktkod. 30132459
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132459 25 mg
30009693 10 mg
30010213 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132459 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52581025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4549-44-4
Molekylformel C6 H14 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 130.19
Synonym N-Nitroso-N-ethylbutylamine, 1-Butanamine, N-ethyl-N-nitroso- (9CI, ACI), Butylamine, N-ethyl-N-nitroso- (7CI, 8CI), N-Ethyl-N-nitroso-1-butanamine (ACI), Butylethylnitrosamine, Ethyl-n-butylnitrosamine, Ethylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-ethylnitrosamine, N-Ethyl-N-butylnitrosamine, N-Ethyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-butyl-N-ethylamine, N-Nitrosoethyl-n-butylamine, Nitrosobutylethylamine, NSC 135
IUPAC-namn N-butyl-N-etylnitro amid
LEDER CCCCN(CC)N=O
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-ethylbutylamine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14N2O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h3-6H2,1-2H3
Formel vikt 130.1106