Läs mer
N-nitroso-N-isopropyl-N-metylamin, Mikromol™
Beskrivning
N-nitroso-N-isopropyl-N-metylamin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine |
| CAS | 30533-08-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C4 H10 N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Propanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N,1-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-2-propanamine, Isopropylmethylnitrosamine, Methylisopropylnitrosamine, N,1-Dimethyl-N-nitrosoethanamine, N-Methyl-N-nitrosoisopropylamine, NMPA |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(2)6(3)5-7/h4H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)N(C)N=O |
| IUPAC-namn | N-metyl-N-propan-2-ylnitroamid |
| Visa mer |