missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitroso-N-methyl-1-naphthylmethylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-N-methyl-1-naphthylmethylamine |
| CAS | 296760-88-8 |
| Molekylformel | C12 H12 N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Naphthalenemethanamine','N-methyl-N-nitroso- (9CI','ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-naphthalenemethanamine (ACI), 1-Methyl-1-(1-naphthylmethyl)-2-oxohydrazine, N-Methyl-N-(1-naphthylmethyl)-N-nitrosoamine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O/c1-14(13-15)9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8H,9H2,1H3 |
| LEDER | CN(Cc1cccc2ccccc12)N=O |
| IUPAC-namn | N-methyl-N-(naphthalen-1-ylmethyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.2365 |
| Formel vikt | 200.095 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?