missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-N-(methyl-d3)-3-aminopropionic Acid |
| CAS | 1215691-18-1 |
| Molekylformel | C4 2H3 H5 N2 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-(Nitroso-(trideuteriomethyl)amino)propanoic acid, 3-(Methyl-d3-nitrosoamino)propanoic acid, 3-[N-Nitroso-N-(methyl-d3)amino]propionic acid, NMPA-d3, N-Nitroso-N-(methyl-d3)-3-aminopropionic acid, N-(Methyl-d3)-N-nitroso-β-alanine, 3-(N-Nitroso-N-methylamino)propanoic acid D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O3/c1-6(5-9)3-2-4(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCC(=O)O)N=O |
| IUPAC-namn | 3-[nitroso(trideuteriomethyl)amino]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 135.14 |
| Formel vikt | 135.0723 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?