Läs mer
N-nitroso-N-metyl-3-aminopropionsyra, metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic Acid','Methyl Ester |
| CAS | 383417-47-8 |
| Molekylformel | C5 H10 N2 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Propanoic acid','3-(methylnitrosoamino)-','methyl ester (ACI), Methyl 3-(methylnitrosoamino)propanoate (ACI), β-Alanine','N-methyl-N-nitroso-','methyl ester (9CI), 3-(Methylnitrosoamino)propanoic acid methyl ester, N-Methyl-N-nitroso-β-alanine methyl ester, N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic acid methyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-9)4-3-5(8)10-2/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CCN(C)N=O |
| IUPAC-namn | Metyl 3-[metyl(nitroso)amino]propanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.14 |
| Formel vikt | 146.0691 |