Läs mer
N-nitroso-N-metyl-3-aminopropionsyra, TRC
Produktkod. 30136310
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136310 25 mg
30135975 100 mg
30011538 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136310 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52920025MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10478-42-9
Molekylformel C4 H8 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 132.12
Synonym Propanoic acid, 3-(methylnitrosoamino)- (ACI), 3-(Methylnitrosoamino)propanoic acid (ACI), β-Alanine, N-methyl-N-nitroso- (7CI, 8CI, 9CI), 3-(N-Nitroso-N-methylamino)propionic acid, NMPA, N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic acid, N-Methyl-N-nitroso-β-alanine, 3-(N-Nitroso-N-methylamino)propanoic acid
IUPAC-namn 3-[metyl(nitro)amino]propansyra
LEDER CN(CCC(=O)O)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methyl-3-aminopropionic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3/c1-6(5-9)3-2-4(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Formel vikt 132.0535
Procent renhet >95%