missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid D3 (N-methyl D3), Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-N-(methyl-d3)-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 1184996-41-5 |
| Molekylformel | C5 2H3 H9 N2 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3/i2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N(CCCC)N=O |
| IUPAC-namn | N-butyl-N-(trideuteriomethyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.18 |
| Formel vikt | 119.1138 g/mol |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?