missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid, Mikromol™
Beskrivning
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid |
| CAS | 61445-55-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric Acid |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C5 H10 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 4-(Methylnitrosoamino)butanoic Acid, N-Methyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| LEDER | CN(CCCC(=O)O)N=O |
| IUPAC-namn | 4-[methyl(nitroso)amino]butanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?