missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso-N-methyl-DL-phenylalanine, TRC

Produktkod. 30471953
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471953 10 mg
30465560 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30471953 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52995010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 41867-08-7
Molekylformel C10 H12 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 208.21
IUPAC-namn 2-[methyl(nitroso)amino]-3-phenylpropanoic acid
LEDER CN(N=O)C(Cc1ccccc1)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methyl-DL-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O3/c1-12(11-15)9(10(13)14)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,7H2,1H3,(H,13,14)
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 208.0848
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.