Läs mer
N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine-d5, TRC
Produktkod. 30480144
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30480144 2.5 mg 2.5mg
30475749 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30480144 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5299372.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1794756-43-6
Molekylformel C13H23D5N2O
Molekylvikt (g/mol) 233.41
Synonym N-Methyl-N-nitroso-1-dodecanamine-d5, MDNA-d5, Methyldodecylnitrosamine-d5, N-Methyl-N-dodecylnitrosamine-d5, N-Nitrosomethyldodecylamine-d5, Nitrosomethyldodecylamine-d5
LEDER [2H]C(CCCCCCCCCCC)([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H]
Specifications
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine-d5
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H28N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14-16/h3-13H2,1-2H3/i2D3,13D2
Formel vikt 233.2515