Läs mer
N-nitroso-N-metyl-N-dodecylamin, TRC
Produktkod. 30041167
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041167 10 mg
30040776 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30041167 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52993510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55090-44-3
Molekylformel C13H28N2O
Molekylvikt (g/mol) 228.37
Synonym 1-Dodecanamine, N-methyl-N-nitroso- (9CI, ACI), N-Methyl-N-nitroso-1-dodecanamine (ACI), MDNA, Methyldodecylnitrosamine, N-Methyl-N-dodecylnitrosamine, N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine, N-Nitrosomethyldodecylamine, Nitrosomethyldodecylamine, N-Nitroso-N-methyldodecylamine
IUPAC-namn N-dodecyl-N-metyllustgasamid
LEDER CCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methyl-N-dodecylamine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H28N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(2)14-16/h3-13H2,1-2H3
Formel vikt 228.2202