Läs mer
N-nitroso-N-metyl-N-tetradecylamin, TRC
Produktkod. 30138061
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138061 50 mg
30010682 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138061 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN52996050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75881-20-8
Molekylformel C15H32N2O
Molekylvikt (g/mol) 256.43
Synonym N-Methyl-N-nitroso-1-tetradecanamine (ACI), N-Nitroso-N-methyltetradecylamine
LEDER CCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methyl-N-tetradecylamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H32N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(2)16-18/h3-15H2,1-2H3
Formel vikt 256.2515
Procent renhet >95%