Läs mer
N-nitroso-N-metylanilin (100 μg/ml i metanol), TRC
Produktkod. 30007844
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30007844 1 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30007844 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT29921X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methylaniline
CAS 614-00-6
Molekylformel C7 H8 N2 O
Kvantitet 1 x 1 mL
Synonym Aniline, N-methyl-N-nitroso- (6CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, Methylphenylnitrosamine, Methylphenylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, N-Methyl-N-phenylnitrosoamine, N-Nitroso-N-methylaniline, N-Nitroso-N-methylphenylamine, NSC 137, Nitrosomethylphenylamine, Phenylmethylnitrosamine
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
LEDER CN(N=O)c1ccccc1
IUPAC-namn N-metyl-N-fenylnitro amid
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Formel vikt 136.0637
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N-Nitroso-N-methylaniline 100 μg/mL