Läs mer
N-Nitroso-N-methylaniline-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-N-methylaniline-d5 |
| CAS | 1821341-18-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 D5 H3 N2 O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | N-Methyl-N-nitrosoaniline-d5','N-Nitrosomethylphenylamine-d5, Phenylmethylnitrosamine-d5, NSC 137-d5, Methylphenylnitrosoamine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N(C)N=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | N-methyl-N-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)nitrous amide |
| Molekylvikt (g/mol) | 141.182 |
| Visa mer |