Läs mer
N-nitroso-N-metylanilin, TRC
Produktkod. 18094030
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18094030 100 mg
18081550 50 mg
18082950 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18094030 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN529925100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 614-00-6
Molekylformel C7 H8 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 136.15
Synonym Aniline, N-methyl-N-nitroso- (6CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosobenzenamine, Methylphenylnitrosamine, Methylphenylnitrosoamine, N-Methyl-N-nitrosoaniline, N-Methyl-N-phenylnitrosamine, N-Methyl-N-phenylnitrosoamine, N-Nitroso-N-methylaniline, N-Nitroso-N-methylphenylamine, NSC 137, Nitrosomethylphenylamine, Phenylmethylnitrosamine
IUPAC-namn N-metyl-N-fenylnitro amid
LEDER CN(N=O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methylaniline
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8N2O/c1-9(8-10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Formel vikt 136.0637
Procent renhet >95%