missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso-N-methylbenzylamine, TRC

Produktkod. 30469895
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30469895 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30469895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN529963100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methylbenzylamine
CAS 937-40-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H10 N2 O
Kvantitet 100 mg
Synonym Benzenemethanamine','N-methyl-N-nitroso-, Benzylamine','N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosobenzenemethanamine, Benzyl(methyl)nitrosamine, Methyl(benzyl)nitrosamine, N-Methyl-N-benzylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosobenzylamine, N-Nitroso(benzyl)methylamine, N-Nitroso(methyl)benzylamine, N-Nitroso-N-methylbenzenemethanamine, N-Nitroso-N-methylbenzylamine, NMBA
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-10(9-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
LEDER CN(Cc1ccccc1)N=O
IUPAC-namn N-benzyl-N-methylnitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 150.1778
Formel vikt 150.0793
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.