missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso-N-methylbenzylamine, TRC

Produktkod. 30475680
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30475680 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30475680 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5299631G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methylbenzylamine
CAS 937-40-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C8 H10 N2 O
Kvantitet 1 g
Synonym Benzenemethanamine, N-methyl-N-nitroso-, Benzylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitrosobenzenemethanamine, Benzyl(methyl)nitrosamine, Methyl(benzyl)nitrosamine, N-Methyl-N-benzylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosobenzylamine, N-Nitroso(benzyl)methylamine, N-Nitroso(methyl)benzylamine, N-Nitroso-N-methylbenzenemethanamine, N-Nitroso-N-methylbenzylamine, NMBA
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O/c1-10(9-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
LEDER CN(Cc1ccccc1)N=O
IUPAC-namn N-benzyl-N-methylnitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 150.1778
Formel vikt 150.0793
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.