Läs mer
N-Nitroso-N-n-butyl-N-isopropylamine, Mikromol™
Produktkod. 17922706
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
17922706 100 mg
1 options
Produktkod. 17922706 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0487.160100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Nitroso-N-n-butyl-N-isopropylamine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-n-butyl-N-isopropylamine
CAS 2680532-87-8
Analyt- eller komponentnamn N-Nitroso-N-n-butyl-N-isopropylamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H16 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Nitroso-N-isopropyl-N-n-butylamine, N-Nitroso-N-n-butylamine-N-isopropylamine, NBiPA
InChI formel InChI=1S/C7H16N2O/c1-4-5-6-9(8-10)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
LEDER CCCCN(N=O)C(C)C
IUPAC-namn N-butyl-N-propan-2-ylnitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 144.2147
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 144.1263 g/mol