missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol

Produktkod. 30459657
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459657 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30459657 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0487.14L11000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine 0.1 mg/ml in Methanol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Butyl-N-methylnitrosamine
CAS 7068-83-9
Analyt- eller komponentnamn N-Butyl-N-methylnitrosamine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C5 H12 N2 O
Koncentration 1 mg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1-Butanamine, N-methyl-N-nitroso-, Butylamine, N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-1-butanamine, Methylbutylnitrosamine, N-Butyl-N-methylnitrosamine, N-Methyl-N-butylnitrosamine, N-Methyl-N-nitrosobutylamine, N-Nitroso-N-methylbutylamine, N-Nitrosobutylmethylamine, N-Nitrosomethylbutylamine, Nitrosomethylbutylamine, n-Butylmethylnitrosamine, N-Nitroso-N-n-butyl-N-methylamine, NBMA
InChI formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3-5H2,1-2H3
Lösningstyp Single Solution
LEDER CCCCN(C)N=O
IUPAC-namn N-butyl-N-methylnitrous amide
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 116.095 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.