Läs mer
N-nitroso-N,N-di(3,5,5-trimetylhexyl)amin (>85 %), TRC
Produktkod. 17938014
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17938014 100 mg
17999644 25 mg
17938414 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17938014 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN525800100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1207995-62-7
Molekylformel C18 H38 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 298.5071
Synonym 3,5,5-Trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-1-hexanamine, 1-Hexanamine, 3,5,5-trimethyl-N-nitroso-N-(3,5,5-trimethylhexyl)-, N-Nitrosodiisononylamine
IUPAC-namn N,N-bis(3,5,5-trimetylhexyl)lustgasamid
LEDER CC(CCN(CCC(C)CC(C)(C)C)N=O)CC(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitrosodiisononylamine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H38N2O/c1-15(13-17(3,4)5)9-11-20(19-21)12-10-16(2)14-18(6,7)8/h15-16H,9-14H2,1-8H3
Formel vikt 298.2984