Läs mer
N-nitroso-N, N-di-(7-metyloktyl)amin, TRC
Produktkod. 30009191
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30009191 2.5 mg 2.5mg
30004097 1 mg -
17950685 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009191 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5257002.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 643014-99-7
Molekylformel C18 H38 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 298.51
IUPAC-namn N,N-bis(7-metyloktyl)lustgasamid
LEDER CC(C)CCCCCCN(CCCCCCC(C)C)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N,N-di-(7-methyloctyl)amine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
Formel vikt 298.2984
Procent renhet >95%