Läs mer
N-Nitroso-N-(phosphonomethyl)glycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso-N-(phosphonomethyl)glycine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7N2O6P/c6-3(7)1-5(4-8)2-12(9,10)11/h1-2H2,(H,6,7)(H2,9,10,11) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 198.0042 |
| Procent renhet | >95% |
| Frakt skick | Room Temperature |