Läs mer
N-nitroso-n-propylurea innehåller 40 % vatten, ~2 % ättiksyra, TRC
Produktkod. 30482362
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30482362 1 g
30470845 10 g
30464380 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30482362 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5457501G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 816-57-9
Molekylformel C4 H9 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 131.13
Synonym Urea, N-nitroso-N-propyl- (9CI, ACI), N-Nitroso-N-propylurea (ACI), Urea, 1-nitroso-1-propyl- (7CI, 8CI), 1-n-Propyl-1-nitrosourea, 1-Nitroso-1-propylurea, 1-Propyl-1-nitrosourea, N-(n-Propyl)-N-nitrosourea, N-Propyl-N-nitrosourea, NPU, NSC 46792
IUPAC-namn 1-nitroso-1-propylurea
LEDER CCCN(N=O)C(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-propylurea
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H9N3O2/c1-2-3-7(6-9)4(5)8/h2-3H2,1H3,(H2,5,8)
Formel vikt 131.0695