missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso-Naphazoline, TRC

Produktkod. 30479377
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30479377 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30479377 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN33278550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitroso Naphazoline
CAS 2703749-87-3
Molekylformel C14 H13 N3 O
Kvantitet 50 mg
Synonym N-Nitroso Naphazoline, Imidazolidine','2-(1-naphthalenylmethylene)-1-nitroso-, 2-(1-Naphthalenylmethylene)-1-nitroso-imidazolidine
InChI formel InChI=1S/C14H13N3O/c18-16-17-9-8-15-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7,10,15H,8-9H2/b14-10+
LEDER O=NN1CCN/C/1=C\c2cccc3ccccc23
IUPAC-namn (2E)-2-(naphthalen-1-ylmethylidene)-1-nitrosoimidazolidine
Molekylvikt (g/mol) 239.273
Formel vikt 239.106
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.