missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitroso-Naphazoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso Naphazoline |
| CAS | 2703749-87-3 |
| Molekylformel | C14 H13 N3 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | N-Nitroso Naphazoline, Imidazolidine','2-(1-naphthalenylmethylene)-1-nitroso-, 2-(1-Naphthalenylmethylene)-1-nitroso-imidazolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O/c18-16-17-9-8-15-14(17)10-12-6-3-5-11-4-1-2-7-13(11)12/h1-7,10,15H,8-9H2/b14-10+ |
| LEDER | O=NN1CCN/C/1=C\c2cccc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | (2E)-2-(naphthalen-1-ylmethylidene)-1-nitrosoimidazolidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.273 |
| Formel vikt | 239.106 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?