Läs mer
N-Nitroso Perindopril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso Perindopril |
| CAS | 3036581-82-2 |
| Molekylformel | C19H31N3O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2S,3aS,7aS)-1-(N-((S)-1-Ethoxy-1-oxopentan-2-yl)-N-nitroso-L-alanyl)octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H31N3O6/c1-4-8-15(19(26)28-5-2)22(20-27)12(3)17(23)21-14-10-7-6-9-13(14)11-16(21)18(24)25/h12-16H,4-11H2,1-3H3,(H,24,25)/t12-,13-,14-,15-,16-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC([C@@H](N([C@H](C(N1[C@@]2([C@]([H])(C[C@H]1C(O)=O)CCCC2)[H])=O)C)N=O)CCC)=O |
| IUPAC-namn | (2S,3aS,7aS)-1-(N-((S)-1-ethoxy-1-oxopentan-2-yl)-N-nitroso-L-alanyl)octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 397.47 |
| Formel vikt | 397.22 |