missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Nitroso Phenylephrine (1mg/mL in methanol), TRC

Produktkod. 18003940
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18003940 1 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18003940 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT34921X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Nitrosophenylephrine
CAS 78658-64-7
Molekylformel C9 H12 N2 O3
Kvantitet 1 x 1 mL
Synonym Benzenemethanol, 3-hydroxy-α-[(methylnitrosoamino)methyl]-, (R)- (9CI), N-Nitrosophenylephrine, N-Nitroso Phenylephrine
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O3/c1-11(10-14)6-9(13)7-3-2-4-8(12)5-7/h2-5,9,12-13H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
LEDER CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)N=O
IUPAC-namn N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methyl-nitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 196.203
Formel vikt 196.0848
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N-Nitrosophenylephrine 1 mg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.