missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Nitroso Prilocaine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitroso Prilocaine |
| CAS | 211490-46-9 |
| Molekylformel | C13H19N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Propanamide','N-(2-methylphenyl)-2-(nitrosopropylamino)- (9CI','ACI), N-(2-Methylphenyl)-2-(nitrosopropylamino)propanamide (ACI), N-Nitroso Prilocaine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N3O2/c1-4-9-16(15-18)11(3)13(17)14-12-8-6-5-7-10(12)2/h5-8,11H,4,9H2,1-3H3,(H,14,17) |
| LEDER | O=NN(CCC)C(C(=O)NC=1C=CC=CC1C)C |
| IUPAC-namn | 2-(nitroso(propyl)amino)-N-(o-tolyl)propanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.31 |
| Formel vikt | 249.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?