Läs mer
N-Nitroso (R)-2-((4-Nitrophenethyl)amino)-1-phenylethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (R)-N-(2-hydroxy-2-phenylethyl)-N-(4-nitrophenethyl)nitrous amide |
| CAS | 3032026-53-9 |
| Molekylformel | C16H17N3O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Nitroso Des (2-Amino Thiazoleacetamide) 4-Nitro Mirabergron |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O4/c20-16(14-4-2-1-3-5-14)12-18(17-21)11-10-13-6-8-15(9-7-13)19(22)23/h1-9,16,20H,10-12H2/t16-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@H](C1=CC=CC=C1)CN(N=O)CCC2=CC=C(C=C2)N(=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.33 |
| Formel vikt | 315.12 |