Läs mer
N-nitroso Rasagiline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosorasagiline |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N2O/c1-2-9-14(13-15)12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12/h1,3-6,12H,7-9H2/t12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 200.095 |